Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in HDPE Nalgene™ a imboccatura larga IP2
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga IP2 Bottles, sono indicati come contenitori interni in imballaggi combinati.
Marca: Thermo Scientific™ 2199-0032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.58500kg
Descrizione
I flaconi Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga IP2 sono indicati per la conservazione di materiali secchi o liquidi. Flaconi economici ideali come contenitori interni per clienti che desiderino progettare, assemblare e certificare imballaggi combinati personalizzati, ideati per resistere alle rotture e alle perforazioni dovute a urti durante la spedizione.
- Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
- Wide mouths for easy filling with dry or liquid materials
- Polypropylene screw caps included
Specifica
32 once, 1000 ml | |
32 once | |
Flaconi a imboccatura larga Passport IP2 | |
53 mm | |
199 mm | |
24 | |
Soddisfa i requisiti IATA, sezione del regolamento sui materiali pericolosi (Dangerous Goods Regulations 5.0.2.9). | |
Wide | |
199 mm | |
7.8 in. | |
63-415 mm | |
Screw Cap |
1000 ml | |
Naturale traslucido | |
53 mm | |
Tappi a vite in polipropilene (PP) | |
HDPE | |
6 | |
Yes | |
Round | |
IP2 Bottle | |
Polipropilene (PP) | |
91 mm |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.