Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi da laboratorio in HDPE a imboccatura larga Nalgene™
Descrizione
È possibile eseguire innumerevoli applicazioni sul campo utilizzando i flaconi in HDPE a imboccatura larga da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Offrono un'ottima resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli e sono adatti agli utilizzi in congelatore a -100 °C; tenuta ermetica† garantita.
- Excellent chemical resistance to most corrosives make these bottles versatile and indispensable in your lab
- Ideal for storing, shipping, and packaging liquids — uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
- Participates in My Green Labs' ACT Label program for Accountability, Consistency and Transparency around product sustainability
Includes:
Polypropylene screw closure
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Energia rinnovabile
Specifica
Specifica
Capacità | 16 once, 500 ml |
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
Colore | Naturale, traslucido |
Descrizione | Bottiglia a imboccatura larga da laboratorio |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 44 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage and Shipping of Small Volume, Light Sensitive, Valuable Reagents |
Materiale | HDPE |
N. per custodia | 48 |
N. per confezione | 12 |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423560 | Certificato di conformità | 25/03/2025 | 21040016,2104-0016 |
1420587 | Certificato di conformità | 18/01/2025 | 21040016,2104-0016 |
1415158 | Certificato di conformità | 17/10/2024 | 2104-0016 |
1413853 | Certificato di conformità | 20/09/2024 | 2104-0016 |
1412285 | Certificato di conformità | 16/08/2024 | 2104-0016 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.