Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth LDPE Bottles with Closure: Bulk Pack Codice prodotto.: 10212813
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth LDPE Bottles with Closure: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10212813
500 mL, 53 mm
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 mL
Dimensione chiusura:
38 mm
53 mm
Codice prodotto. 10212813
Marca: Thermo Scientific™ 3121030016
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easily fill and dispense materials with these durable, translucent and chemical-free LDPE bottles.
Easily fill and dispense materials with Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth LDPE Bottles with Closure. These translucent bottles are constructed of natural low-density polyethylene, offering durability, clarity and chemical resistance.
Features:
  • Natural polypropylene closures
  • Ideal for trace metal analysis because of LDPE low trace metal content
  • Uniform walls that resist splitting and puncturing
  • Leakproof†
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Natural
Descrizione Wide-Mouth Bottle
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Materiale LDPE
N. per custodia 125
N. per confezione 125
Sterilità Non sterile
Colore chiusura naturale
Finitura collo 53 mm
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.85 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.61 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Screw (Bulk Packed, Unassembled)
Erogazione attraverso la chiusura No
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1405262 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/06/2024 Catalog Number312103-0016
Numero di lotto1368541 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/09/2022 Catalog Number312103-0016
Numero di lotto1340471 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/12/2021 Catalog Number312103-0016
Numero di lotto1260281 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/08/2019 Catalog Number312103-0016
Numero di lotto1249566 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2019 Catalog Number312103-0016
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth LDPE Bottles with Closure: Bulk Pack >