Learn More
Nasco Sacchetti a chiusura semplificata Whirl-Pak™
Linguette anti perforazione per evitare danni dovuti ai fili scoperti alle estremità. I sacchetti a chiusura semplificata Nasco™ Whirl-Pak™ sono ideali per l'analisi di campioni e altri prodotti.
Marca: Nasco B01323WA
Descrizione
Features puncture proof tabs for protection from damage due to wire-end protrusion. Nasco™ Whirl-Pak™ Easy-To-Close Bags are ideal for sampling and product analysis.
- Transparent polyethylene bags
- Gas sterilized, with documentation available
- Pull tabs help prevent contamination from finger contact when opening
- Write-on bags have area that accepts ballpoint pen or pencil
- Bags can be frozen to any temperature; including liquid nitrogen--careful handling required after freezing
- Thickness, 2.25 to 4 mil
Bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C).
Specifica
Tipo liscio | |
69 once (2040.57 ml) | |
Transparent | |
3 mil | |
3 mil | |
38 cm |
69 oz. | |
Chiusura semplice | |
Polietilene | |
500/Pk. | |
38 x 19 cm (15 x 7.5 pollici) | |
19 cm |