Learn More
Whirl-Pak™ Sacchetti a chiusura semplificata Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Linguette anti perforazione per evitare danni dovuti ai fili scoperti alle estremità. I sacchetti a chiusura semplificata Nasco™ Whirl-Pak™ sono ideali per l'analisi di campioni e altri prodotti.
12.57€ - 1709.87€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Materiale Polietilene
Sterilità Sterile
N. per confezione 500/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 20
Codice del prodotto Marca Product Type Capacità (sistema imperiale) Spessore (sistema imperiale) Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Capacità (sistema imperiale) Spessore (sistema imperiale) Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
11771664
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01009
Sample Bag 2 oz. 2.25 mil 12.5 x 7.5 cm
255.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11701973
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B00679WA
Sample Bag 4 oz. 2.25 mil 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 pollici)
86.32€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11781664
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B00992
Sample Bag 7 oz. 3 mil 9.5 x 18 cm (7 x 3.75 pollici)
105.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11791664
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01018
Sample Bag 13 oz. 3 mil 7.5 x 5.24 pollici (19 x 13 cm)
400.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11785714
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B00736WA
Sample Bag 18 oz. 2.5 mil 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 pollici)
125.84€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11775774
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01020WA
Sample Bag 24 oz. 3 mil 23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
155.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11701674
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Whirl-Pak™
B01063WA
Sample Bag 24 oz. 4 mil 23 x 15 cm
198.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11741684
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B00990
Sample Bag 27 oz. 3 mil 30.5 x 12.5 cm
160.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11786508
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B00994WA
Sample Bag 36 oz. 3 mil 38 x 12.5 cm (15 x 5 pollici)
190.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11791963
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01027WA
Sample Bag 42 oz. 3 mil 38 x 15 cm
217.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 10-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11707093
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01323WA
Sample Bag 69 oz. 3 mil 38 x 19 cm (15 x 7.5 pollici)
268.83€
pezzi 500
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11776965
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01067WA
Sample Bag 1 oz. 2.25 mil 12.5 x 6.5 cm N/A N/A N/A
11781963
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01064WA
Sample Bag with Labeling Area 2 oz. 2.25 mil 12.5 x 7.5 cm (5 x 3 pollici) N/A N/A N/A
11735804
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01062WA
Sample Bag with Labeling Area 4 oz. 2.25 mil 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 pollici)
87.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11771963
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01065WA
Sample Bag with Labeling Area 18 oz. 2.5 mil 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 pollici)
258.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11761684
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Whirl-Pak™
B01196
Sample Bag with Labeling Area 24 oz. 4 mil 23 x 15 cm
205.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11771684
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01297WA
Sample Bag with Labeling Area 24 oz. 3 mil 23 x 15 cm (9 x 6 pollici)
476.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11734834
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01491WA
Sample Bag with Labeling Area 27 oz. 3 mil 30.5 x 12.5 cm
190.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11751684
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Whirl-Pak™
B01195
Sample Bag with Labeling Area 55 oz. 4 mil 30 x 19 cm (12 x 7.5 pollici)
899.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
30286575
Vedere i documenti
Whirl-Pak™
B01339WA
Sample Bag with Labeling Area 4 oz. 2.25 mil 18.5 x 7.5 cm
1709.87€
pezzi 10000
Descrizione
Descrizione
Features puncture proof tabs for protection from damage due to wire-end protrusion. Easy-to-close bags are ideal for sampling and product analysis. Available in plain or write-on styles.
  • Sacchetti trasparenti in polietilene
  • Sterilizzati a gas, con disponibilità di documentazione
  • Linguette per prevenire contaminazioni dal contatto con le dita al momento dell'apertura
  • Area per la scrittura con penna a sfera o matita
  • I sacchetti possono essere congelati a qualsiasi temperatura, incluso azoto liquido --manipolare con cautela dopo il congelamento
  • Spessore compreso tra 2.25 e 4 mil
Non utilizzare i sacchetti con temperature superiori a 180 °F (82 °C).
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Polietilene
500/Pk.
Plastic
Ethylene Oxide Gas
-196°C to +82°C
Single-use
Sterile
Cardboard
500/Pk.
-320°F to +180°F
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Whirl-Pak™ Sacchetti a chiusura semplificata Whirl-Pak™