Learn More
Thermo Scientific™ Rack per fiale con tappo a vite
Per riporre e organizzare le fiale in modo efficiente sia durante l'utilizzo che per la conservazione. È possibile risparmiare spazio impilando uno sull'altro i rack di plastica da 50 o 100 fiale.
Marca:  Thermo Scientific™ C4012-25
Codice prodotto. 10221035
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
  • High quality construction for durability and long life
  • Painted, plated and coated for maximum corrosion resistance
  • Textured handle surface provides an assured grip
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Conservazione efficiente delle fiale grazie ai rack con tappo a vite Thermo Scientific™ National 4ml, impilabili per un ingombro ridotto.
  • I rack sono dotati di indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
  • I rack per fiale in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei solventi
Informazioni per l'ordine
Sono disponibili rack da 50 e 100 fiale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rack per fiale
Blu
Polipropilene
Pozzetti quadrati
Flaconi da 2 ml
Rack per fiale
Fiale
50
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Rack per fiale con tappo a vite > 50 place; For 2mL vials
Periodo di garanzia limitata:
soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.