Learn More
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits provide convenience, efficiency and stackable storage options.
38.90€ - 66.40€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 2 mL |
Dimensione chiusura | 8-425 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Setto | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo di chiusura | Setto | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11911613
|
Thermo Scientific™
C4013-015A |
Clear | Polypropylene | PTFE/Silicone | Polybag |
55.91€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11921613
|
Thermo Scientific™
C4013-016A |
Clear | Polypropylene | PTFE/Silicone/PTFE | Polybag | N/A | N/A | N/A | |||||
11931613
|
Thermo Scientific™
C4013-017A |
Amber | Polypropylene | PTFE/Silicone | Polybag | N/A | N/A | N/A | |||||
11941613
|
Thermo Scientific™
C4013-019A |
Amber | Polypropylene | PTFE | Polybag | N/A | N/A | N/A | |||||
11985673
|
Thermo Scientific™
C4013-195 |
Clear | Polypropylene, Flanged | PTFE/Silicone, Pre-slit | Storage Tray | N/A | N/A | N/A | |||||
11995673
|
Thermo Scientific™
C4013-19A |
Amber | Polypropylene | PTFE | Storage Tray | N/A | N/A | N/A | |||||
11945683
|
Thermo Scientific™
C4013-486A |
Clear | Phenolic | PTFE/Silicone/PTFE | Storage Tray | N/A | N/A | N/A | |||||
11995683
|
Thermo Scientific™
C4013-57A |
Amber | Polypropylene, Flanged | PTFE/Silicone | Storage Tray | N/A | N/A | N/A | |||||
11925693
|
Thermo Scientific™
C4013-58AW |
Amber | Polypropylene, Flanged | PTFE/Silicone | Storage Tray |
56.31€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits provide convenience, efficiency and stackable storage options.
- Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
- Vial trays are stackable for easy storage
- All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes:
100 vials with pre-attached caps and septa
Specifica
Black | |
2 mL | |
8-425 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits