Learn More
Thermo Scientific™ National Polypropylene and Glastic™ Vials with 8-425 Finish
Thermo Scientific™ National Polypropylene and Glastic Vials provide an economical alternative to glass for some applications.
Marca:  Thermo Scientific™ C4013-15GST
Codice prodotto. 12440108
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Polypropylene and Glastic Vials provide an economical alternative to glass for some applications.
  • Precision formed tips are designed to aid sample recovery for limited-volume applications
  • Glastic vial features a glass insert pre-inserted inside a clear TPX vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
150µL Glastic Glass Insert/ TPX MicroVials
Glass, TPX
<2 μL
100/Pk.
Clear
450 μL
300 μL
8-425