Learn More
Thermo Scientific™ National Polypropylene and Glastic™ Vials with 8-425 Finish
Thermo Scientific™ National Polypropylene and Glastic Vials provide an economical alternative to glass for some applications.
22.54€ - 199.00€
Specifica
Colore Clear
Dimensione chiusura 8-425
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) di lavorazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) di lavorazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12440108
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4013-15GST
300 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12490108
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
C4013-19
400 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ National Polypropylene and Glastic Vials provide an economical alternative to glass for some applications.
  • Precision formed tips are designed to aid sample recovery for limited-volume applications
  • Glastic vial features a glass insert pre-inserted inside a clear TPX vial
Specifica
Specifica
Clear
8-425