Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale
L'apertura ampia semplifica il riempimento e la pulizia. I flaconi a imboccatura larga Kautex™ sono ideali per liquidi, paste e granulati.
Marca: Kautex™ 2000770529
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for flexibility and toughness
- Natural translucent color, round bottles
- Easy to fill and clean
- Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage
- Includes leakproof screw closure
Specifica
100 ml | |
Rotondo | |
Polietilene a bassa densità | |
Chiusura a vite in LDPE | |
No | |
Bottiglie con collo largo |
Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni | |
Chiusura | |
23.8 mm | |
1 ciascuno | |
93.5 mm | |
Screw Cap |
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
Dimensione file: 1.3 MB
Titolo del prodotto
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale > Capacità: 100 mL