Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale
L'apertura ampia semplifica il riempimento e la pulizia. I flaconi a imboccatura larga Kautex™ sono ideali per liquidi, paste e granulati.
Marca:  Kautex™ 2000770528
Codice prodotto. 11324455
  • 70.80€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for flexibility and toughness
  • Natural translucent color, round bottles
  • Easy to fill and clean
  • Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage 
  • Includes leakproof screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 ml
Rotondo
Polietilene a bassa densità
Chiusura a vite in LDPE
No
Bottiglie con collo largo
Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni
Chiusura
23.8 mm
1 ciascuno
76 mm
Screw Cap
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale > Capacity: 50 mL