Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale
L'apertura ampia semplifica il riempimento e la pulizia. I flaconi a imboccatura larga Kautex™ sono ideali per liquidi, paste e granulati.
Marca: Kautex™ 2000770535
Descrizione
- Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for flexibility and toughness
- Natural translucent color, round bottles
- Easy to fill and clean
- Ideal for dispensing, sending samples, adhesives, transportation and storage
- Includes leakproof screw closure
Specifica
1000 ml | |
Rotondo | |
Polietilene a bassa densità | |
Chiusura a vite in LDPE | |
No | |
Bottiglie con collo largo |
Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni. Consente di proteggere i materiali sensibili dalla trasmissione della luce UV | |
Chiusura | |
50 mm | |
Confezione da 4 | |
205 mm | |
Screw Cap |
Titolo del prodotto
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene a bassa densità, naturale > Capacity: 1000 mL