Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappi in gomma naturale con bordo pieghevole
Tappi per proteggere ulteriormente le estremità delle provette durante il trasporto, la manipolazione e altre operazioni per le quali è necessaria una doppia protezione, interna ed esterna. I tappi in gomma naturale con bordo pieghevole Saint Gobain Life Sciences offrono una tenuta eccellente.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 407018-20
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stoppers are flexible and provide a complete seal and good adhesion
- Grey-blue grade: made from natural rubber
- Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in moist heat)
Specifica
Da 14.5 a 19.2 mm | |
Confezione da 20 | |
Tappo con minigonna pieghevole |
H 11.5 mm/H 20 mm | |
Gomma naturale | |
15.9 D |