Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappi in gomma naturale con bordo pieghevole
Tappi per proteggere ulteriormente le estremità delle provette durante il trasporto, la manipolazione e altre operazioni per le quali è necessaria una doppia protezione, interna ed esterna. I tappi in gomma naturale con bordo pieghevole Saint Gobain Life Sciences offrono una tenuta eccellente.
28.50€ - 45.00€
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11704598
|
Saint Gobain Life Sciences
407018-20 |
H 11.5 mm/H 20 mm | N/A | ||||||
11784588
|
Saint Gobain Life Sciences
407013-50 |
H 10 mm/H 20 mm | N/A | ||||||
11794588
|
Saint Gobain Life Sciences
407015-20 |
H 11 mm/H 20 mm | N/A | ||||||
11714598
|
Saint Gobain Life Sciences
407020-20 |
H 12.5 mm/H 19 mm | N/A | ||||||
11724598
|
Saint Gobain Life Sciences
40702510 |
H 18 mm/H 25 mm | N/A | ||||||
11774588
|
Saint Gobain Life Sciences
407010-50 |
H 8.5 mm/H 13 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- Tappi flessibili per una tenuta perfetta e un'ottima adesione
- Grado grigio blu: realizzati in gomma naturale
- Resistenti a temperature comprese tra -35 e +70 °C (120 °C con calore umido)
Specifica
Gomma naturale |