Learn More
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™ RB075/1H
Codice prodotto. 11527622
  • 19.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Contains one hole
Specifica
Specifica
5mm
46/55 IRHD
1/Ea.
75 mm
Natural Rubber
For laboratory use
54 mm
Red
85 mm
Tapered Stopper (1 hole)
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale > Bottom Diameter: 75mm; Top Diameter: 85mm