Learn More
Deutsch Neumann™ Dispositivo di riempimento sicuro per pipette in gomma naturale
Reduces the risks of pipetting when handling toxic, corrosive, bacteria contaminated or bad smelling liquids. Deutsch Neumann™ Rubber Safety Pipette Fillers are manufactured from natural rubber.
Marca:  Deutsch Neumann™ 4700002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Codice prodotto. 10418882
  • 4.80€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Only two operating points
  • Excellent tensile strength and resilience
  • One-handed design is the simplest safety pipette available
Specifica
Specifica
Red
Universal 2
Per un pipettaggio in totale comfort di sostanze tossiche, corrosive, contenenti batteri e maleodoranti
Natural Rubber
Ricarica pipetta di sicurezza
1 Each