Learn More
Deutsch Neumann™ Dispositivo di riempimento sicuro per pipette in gomma naturale
Reduces the risks of pipetting when handling toxic, corrosive, bacteria contaminated or bad smelling liquids. Deutsch Neumann™ Rubber Safety Pipette Fillers are manufactured from natural rubber.
4.80€ - 24.45€
Specifica
Colore | Red |
---|---|
Materiale | Natural Rubber |
Tipo | Ricarica pipetta di sicurezza |
Da utilizzare con (applicazione) | Per un pipettaggio in totale comfort di sostanze tossiche, corrosive, contenenti batteri e maleodoranti |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10418882
|
Deutsch Neumann™
4700002 |
Universal 2 |
4.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10313441
|
Deutsch Neumann™
4700001 |
Standard 1 |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Only two operating points
- Excellent tensile strength and resilience
- One-handed design is the simplest safety pipette available
Specifica
Red | |
Ricarica pipetta di sicurezza | |
1 Each |
Natural Rubber | |
Per un pipettaggio in totale comfort di sostanze tossiche, corrosive, contenenti batteri e maleodoranti |