Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11572912
  • 11.90€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Solid stoppers with no holes
Specifica
Specifica
Rosso
Per uso di laboratorio
8 mm
Gomma naturale
16 mm
Tappo
6 mm
Confezione da 50
46/55 IRHD