Learn More
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Descrizione
Used for laboratory purposes.
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Stoppers with two holes
Specifica
5 mm | |
46/55 IRHD | |
Confezione da 5 | |
41 mm | |
Gomma naturale |
Per l'uso in laboratorio | |
42 mm | |
Rosso | |
47 mm | |
Tappo |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale > Bottom Diameter: 41mm; Top Diameter: 47mm