Learn More
Abeba™ Nature 4055 Shoes
Leather covered cork footbed is ESD dissipative.
Marca:  Abeba™ 4055/35
Codice prodotto. 15691358
  • 96.15€ / 1 paio
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Leather coated cork footbed
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Adjustable instep area
  • Buckle fastening
  • Resistant to oil and petrol
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Cork
35
Rubber
Black
Leather
Slip-resistant
4055
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Abeba™ Nature 4055 Shoes > Size: 35