Learn More
Memmert™ Nearly Gastight Interior with Gas Inlet/Outlet for UN260
Nearly gastight interior with possibility for inlet/outlet through two tubes with ball valves.
Marca: Memmert™ UN260K3
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Gas inlet/outlet through 2 tubes with ball valves
- Technical clarification required for combination with other options
Specifica
UN260 Oven | |
Interior | |
Gas Inlet/Outlet |
Titolo del prodotto
Memmert™ Nearly Gastight Interior with Gas Inlet/Outlet for UN260 > For Use With: UN260
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto