Learn More
Memmert™ Nearly Gastight Interior with Gas Inlet/Outlet for UN55
Nearly gastight interior with possibility for inlet/outlet through two tubes with ball valves.
Marca:  Memmert™ UN55K3
Codice prodotto. 17520306
  • 856.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gas inlet/outlet through 2 tubes with ball valves
  • Technical clarification required for combination with other options
Specifica
Specifica
UN55 Oven
Interior
Gas Inlet/Outlet
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Memmert™ Nearly Gastight Interior with Gas Inlet/Outlet for UN55 > For Use With: UN55