Learn More
Fisherbrand™ Tubi in neoprene
Used in flow lines for fluids and gases in a variety of applications.
Marca:  Fisherbrand™ FB50803
Codice prodotto. 11835502
  • 42.00€ / 10m
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to heat, ozone, petroleum oils and hydrocarbon solvents
  • Temperature range: -30°C to 100°C
Specifica
Specifica
3 x 9 mm
Neoprene
10 m