Learn More
Fisherbrand™ Tubi in neoprene
Used in flow lines for fluids and gases in a variety of applications.
18.00€ - 500.00€
Specifica
Materiale Neoprene
Overall Length (Metric) 10 m
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11885492
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50781
10 x 12 mm
55.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11577063
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50811
10 x 24 mm
230.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11895492
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50783
12,5 x 17 mm
69.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11587063
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50813
12,5 x 29,5 mm
500.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11825502
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50789
25 x 31,5 mm
194.00€
10m
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11845492
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50773
3 x 4,5 mm
18.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11835502
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50803
3 x 9 mm
42.00€
10m
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11845502
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50805
5 x 13mm
79.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11855492
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50775
5 x 8mm
26.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10366344
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50777
6.5 x 1.5mm
28.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11875492
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50779
8 x 10mm
43.00€
10m
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11865502
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50809
8 x 20mm
170.00€
10m
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11855502
Vedere i documenti
Fisherbrand™
FB50807
6.5 x 10mm
126.00€
10m
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to heat, ozone, petroleum oils and hydrocarbon solvents
  • Temperature range: -30°C to 100°C
Specifica
Specifica
Neoprene
10 m