Learn More
Hamilton™ Neuros™ 1700 Series Gas Tight Syringes with Removable Needle
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
389.00€ - 434.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Calibro dell'ago | 33 G |
Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.004 in. |
Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.108 mm |
Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.008 in. |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Volume (sistema metrico) | Numero dei punti dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Volume (sistema metrico) | Numero dei punti dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13511650
|
Hamilton™
65460-05 |
1701 RN | 10 μL | 3 |
434.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12666187
|
Hamilton™
65460-10 |
1702 RN | 25 μL | 3 |
426.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12585438
|
Hamilton™
65460-15 |
1705 RN | 50 μL | 3 |
389.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Needle rigidity improves insertion path accuracy
- Minimal tissue damage reduces injection variability
- Reduced sample loss saves money and materials
- Fine gauge needle creates smaller injection sites
- Compatibility with most infusion pumps and stereotaxic holders means an easy integration into existing processes
Specifica
Autoclavable | |
0.004 in. | |
0.008 in. | |
Controlled animal injections | |
Gastight | |
239°F | |
50°F |
33 G | |
0.108 mm | |
0.210 mm | |
0 to 20 mm | |
1000 psig (68.9 bar) | |
115°C |
Titolo del prodotto
Hamilton™ Neuros™ 1700 Series Gas Tight Syringes with Removable Needle