Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Ni Sepharose excel affinity media for capture and purification of histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
Marca: Cytiva 17371201
490.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24353" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Load eukaryotic cell culture samples containing secreted histidine-tagged proteins directly with retained binding capacity.
- Increase target protein yield and decrease degradation through reduced and simplified sample handling.
- Choose between several formats for screening and preparative purification of histidine-tagged proteins.
- Ni Sepharose excel is an IMAC medium precharged with nickel ions very strongly bound to a chelating ligand, allowing loading of samples that usually cause stripping of metal ions.
- Ni Sepharose excel is designed primarily for capture and purification of histidine-tagged proteins secreted into cell culture supernatants from eukaryotic cells such as insect cells or CHO cells.
Specifica
0.01M HCl and 0.01M NaOH (one week), 10mM EDTA, 5mM DTT, 1M NaOH, 5mM TCEP, 20mM beta-Mercapto ethanol and 6M Guanidine-HCl (24 Hours), 500mM Imidazole and 100mM EDTA (2 Hours), 30% 2-Propanol | |
25 mL | |
2 to 12 | |
6% Highly Cross-linked Agarose | |
Capture and purification of His-tagged Proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants by immobilized Metal ion affinity chromatography (IMAC) |
Ni Sepharose excel chromato graphy media | |
150 to 600cm/hr. | |
90μm | |
4° to 30°C | |
Ni-Sepharose |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- ||Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH208-Contiene Nickel. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
Titolo del prodotto
Cytiva Ni Sepharose™ excel > 25mL