Learn More
Cytiva Terreno di coltura ad alte prestazioni Ni Sepharose™
Precaricato con Ni2+ per la purificazione ottimale di proteine marcate con istidina. Il terreno di coltura ad alte prestazioni Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ assicura elevata capacità legante e compatibilità.
407.64€ - 1389.00€
Specifica
Product Type | Terreno di coltura per cromatografia Ni Sepharose HP |
---|---|
Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
Dimensione particelle | 34μ m |
Support Type | Agarosio reticolato 6% |
Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11535035
|
Cytiva
17-5268-01 |
25 ml |
407.64€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11545035
|
Cytiva
17-5268-02 |
100 ml |
1389.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Perdita trascurabile di ioni Ni2+
- Elevata capacità legante: terreno di almeno 40 mg di proteine/ml
- Compatibili con un’ampia gamma di agenti di diluizione, detergenti, denaturanti e altri additivi
- Stabili (a lungo termine) nell’intervallo di pH 3-12
- Dimensione media particelle: 34 μ m
Specifica
Terreno di coltura per cromatografia Ni Sepharose HP | |
34μ m | |
Da 4° a 30 °C |
Da 3 a 12 | |
Agarosio reticolato 6% | |
Ni-Sepharose |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH208-Contiene Nickel. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, Nickel
Titolo del prodotto
Cytiva Terreno di coltura ad alte prestazioni Ni Sepharose™