Learn More
Microspec™ Nichrome Wire Loops
Used for bacteriological, microbiological applications and flame tests.
50.60€ - 52.45€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 3.54 to 3.94 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 90 to 100 mm |
Materiale | Nickel Chromium Wire |
Sterilità | Non-sterile |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15702175
|
Microspec™
S4 |
3 μL |
50.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15712175
|
Microspec™
S5 |
5 μL |
51.20€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15722175
|
Microspec™
S6 |
10 μL |
52.45€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15772165
|
Microspec™
S1 |
1 μL |
50.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15782165
|
Microspec™
S2 |
2 μL |
50.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15792165
|
Microspec™
S3 |
4 μL |
50.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Used for bacteriological and other microbiological applications and flame tests
- Tightly wound
- Easy change
- Wire loops
- Nichrome wire
Specifica
3.54 to 3.94 in. | |
Nickel Chromium Wire | |
Reusable | |
25 wire loops in a vial | |
Plastic Vial |
90 to 100 mm | |
Non-sterile | |
Silver | |
25 | |
Yes |
Titolo del prodotto
Microspec™ Nichrome Wire Loops