Learn More
Ninhydrin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
Solubility
Soluble in water, acetone, ethanol, and methanol. Slightly soluble in chloroform and ether.
Notes
Light Sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, amines, alkalis and strong bases.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ninhydrin |
Punto di fusione | 251°C (decomposition) |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 1910963 |
Sensibilità | Light sensitive |
Indice di Merck | 14,6554 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol. Slightly soluble in chloroform and ether. |
Peso formulazione | 178.14 |
Percent Purity | 99% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ninhydrin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2-dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione