Learn More
Ninhydrin Monohydrate, Extra Pure, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 250°C |
Peso formulazione | 178.14g/mol |
Imballaggio | Glass Jar |
Colore | Yellow |
pH | 4.6 to 5.6 |
Quantità | 500 g |
Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ninhydrin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Ninhydrin Monohydrate, Extra Pure, Fisher Chemical™ >