Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, Reagent ACS Codice prodotto.: 10055780
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, Reagent ACS
Codice prodotto. 10055780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
10 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10055780
Marca: Thermo Scientific Chemicals 415720100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 485-47-2
Formula molecolare C9H6O4
Molecular Weight (g/mol) 178.143
Numero MDL MFCD00003791
InChI Key FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC Name 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ninhydrin
Punto di fusione 250.0°C
Fieser 01,732; 04,356
Indice di Merck 15, 6640
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Identificazione Passes Test
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 178.14
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Sensibilità (to amino acids) Passes Test
Densità 0.81
Colore Brown/White to White
Quantità 10 g
Forma fisica Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0462991 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/05/2024 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
Numero di lottoB0148712 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
Numero di lottoA0454378 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
Numero di lottoA0398783 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
Numero di lottoB0146589 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ninhydrin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, Reagent ACS >