Learn More
Niobium(V) ethoxide, 99.99% (metals basis), Ta <500ppm, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11386998
Niobium(V) ethoxide, 99.99% (metals basis), Ta <500ppm, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11386998
2 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Codice prodotto. 11386998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014689.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides.Niobium(V) ethoxide is used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides and mixed metal oxides. It is also used to prepare ferroelectric nanomaterials consisting of oxides of potassium, silicon and niobium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3236-82-6
Formula molecolare C10H25NbO5
Molecular Weight (g/mol) 318.21
Numero MDL MFCD00015122
InChI Key ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 160675
IUPAC Name ethanolate;niobium(5+)
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium(V) ethoxide
Punto di fusione 6°C
Densità 1.258 g/mL
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 36°C (97°F)
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Nb(OC2H5)5
Indice di rifrazione 1.516
Quantità 2 g
Numero UN UN2924
Beilstein 3678883
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents; Decomposes in water;Miscible with organic solvents.
Peso formulazione 318.21
Percent Purity 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ta <500ppm
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT11K035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2024 Catalog Number014689.09,014689.18,014689.04
Numero di lottoP18K037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/04/2024 Catalog Number014689.09,014689.18,014689.04
Numero di lottoZ22J010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2024 Catalog Number014689.09,014689.18,014689.04
Numero di lottoY10J009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/01/2024 Catalog Number014689.09,014689.18,014689.04
Numero di lottoX19H020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number014689.09,014689.18,014689.04
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Niobium(V) ethoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Niobium(5+) ethanolate
Titolo del prodotto
Niobium(V) ethoxide, 99.99% (metals basis), Ta <500ppm, Thermo Scientific Chemicals >