Learn More
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH Buffer Solution Sachets
GREENER_CHOICE
Offers the highest possible pH precision. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH Buffer Solution Sachets are specified to three decimal places and come with a printed certificate that guarantees traceability. Individual packets guarantee fresh solution for every calibration, as well as maximum ease of use.
126.00€ - 132.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Electrode
Da utilizzare con (applicazione) pH measurement, electrode calibration
NIST tracciabile Yes
Quantità 30 x 20 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
15392265
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
30111136
4.006 (at 25°C)
131.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15312275
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
30111137
6.865 (at 25°C)
131.00€
Pezzo
15322275
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
30111138
9.180 (at 25°C)
132.00€
Pezzo
17803775
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
30111139
10.012 (at 25°C)
126.00€
60mL
Descrizione
Descrizione
pH measurements are only as accurate as the buffer solutions used for calibration purposes. Maximum precision is guaranteed with fully traceable NIST/DIN buffers. (pH electrodes should be calibrated at least once a day prior to measurements and after every cleaning, regeneration or long-term storage.)
  • NIST/DIN pH buffers are specified and guaranteed to three decimal places, offering top precision
  • Individual sachets guarantee fresh solution for every calibration, as well as maximum ease of use
  • A test certificate and detailed label with a temperature table comes with every box
  • All SDS and labels contain information according to GHS (Globally Harmonized System)
Specifica
Specifica
pH Electrode
pH measurement, electrode calibration
Yes
30 x 20 mL
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH Buffer Solution Sachets