Learn More
NITD008, MedChemExpress
MedChemExpress NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
211.95€ - 1792.80€
Specifica
Materiale o nome chimico | NITD008 |
---|---|
CAS | 1044589-82-3 |
Colore | Gray |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C13H14N4O4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16475448
|
Medchem Express
HY-12957 |
10 mg |
1792.80€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16461319
|
Medchem Express
HY-12957 |
1 mg |
211.95€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16418167
|
Medchem Express
HY-12957 |
5 mg |
955.80€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.Specifica
NITD008 | |
Gray | |
C13H14N4O4 | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.25 mM) | |
290.27 | |
96.2% | |
Solid |
1044589-82-3 | |
Research | |
7-Deaza-2'-C-acetylene-adenosine | |
O[C@@]1(C#C)[C@H](N2C=CC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O | |
290.27 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.