Learn More
Nitric Acid 67-70%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 11974091
Nitric Acid 67-70%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11974091
250 mL, FEP Bottle
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
FEP Bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11974091
Marca: Fisher Chemical A467250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Nitric Acid, HNO3, CAS Number-7697-37-2, acide nitrique, acidum nitricum, azotic acid, rfna, aqua fortis, nitryl hydroxide, salpetersaeure, nitrous fumes, nital, hydrogen nitrate, 500mL
  • Ideal for analysis by ICP-MS and high-resolution ICP-MS.
  • Evaluated for 65 metals at low-level ppt concentrations.
  • Manufactured, purified, and packaged in a Class 1000 clean room.
  • Packaged in specially manufactured and cleaned FEP fluoropolymer bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
  • Three year shelf life from time of manufacture - available on COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric Acid
pH 1
Colore Colorless Yellow
Punto di fusione -41°C
Punti di ebollizione 120.5°C
Densità 1.40 g/cm3
Imballaggio FEP Bottle
Pressione del vapore 0.94kPa (20°C)
Certificato di analisi Certificate of Lot Analysis is included with each bottle.
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN 2031
Indice di Merck 15, 6663
Peso formulazione 63.01
Grado OPTIMA™
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid
Titolo del prodotto
Nitric Acid 67-70%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™ >