Learn More
Nitric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10756101
Nitric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10756101
1 L, Flacone in plastica HDPE
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10756101
Marca: Fisher Chemical J/5600/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Colore Colorless
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Nitric Acid Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™ >