Learn More
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III Codice prodotto.: 17182182
Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III
Codice prodotto. 17182182
M
Click to view available options
Size:
XS
S
M
L
XL
Codice prodotto. 17182182
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questi guanti Fisherbrand non sterili offrono un'eccellente protezione per un'ampia gamma di applicazioni e uso generico mentre le superfici testurizzate delle dita offrono una presa ottimale.
  • DPI categoria III
  • Colore blu indaco
  • Nitrile
  • Ambidestri
  • Polsino arrotolato
  • Polpastrelli testurizzati
  • non in polvere
  • Per uso generico
  • Resistenti agli agenti chimici
  • Monouso
  • Non sterili
Specifica
Certificazione/Conformità DPI Categoria III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Content And Storage Durata di conservazione 5 anni
Applicazioni Laboratorio
AQL 1.5
Colore Blu indaco
Monouso Single-use
Finger Thickness (Metric) 0.08 to 0.14 mm
Hand Ambidestri
Materiale Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.06 to 0.09 mm
Size M
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.05 to 0.08 mm (Cuff)
Sesso Unisex
Stile polso guanto Con bordino
  • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
    Certificati
    Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
    5 Risultati trovati
    Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
    Numero di lottoAN321523419 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/10/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Numero di lottoYN313022173 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/07/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Numero di lottoYN312022165 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/07/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Numero di lottoYN308321709 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/05/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Numero di lottoYN308221704 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data24/05/2023 Catalog NumberFB35MDBM
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Guanti monouso in nitrile DPI Cat III >