Learn More
Ansell BioClean™ Microflow Face Veils
Soft, non-sterile cleanroom face veils with headband and nosepiece, manufactured using biochem ultrasonic bonding.
Marca: Ansell BFV05
520.87 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
- Veil: Low linting thermabond non-woven material
- Binding: White hydroentangled polyester
- Nosepiece: Fully enclosed, flexible, malleable aluminum-coated with plastic
- Headband: Tubular polyester
- L×W: 375mm (15 in.)×330mm (13 in.)
Specifica
Cleanroom Face Mask | |
Headband | |
Standard | |
Veil | |
Class 10,000 (ISO 7) | |
85% (PFE) | |
15 in. | |
BFV05 | |
BioClean™ Microflow Face Veil |
White | |
Polyethylene | |
Non-sterile | |
ISO 2859 | |
Single-use | |
Yes | |
37.5 cm | |
100 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces) |