Learn More
Ansell BioClean™ Microflow Face Veils
Soft, non-sterile cleanroom face veils with headband and nosepiece, manufactured using biochem ultrasonic bonding.
825.00€ - 875.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Face Mask |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Polyethylene |
Size | Standard |
Sterilità | Non-sterile |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice del prodotto | Marca | Fastening Type | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Fastening Type | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15258158
|
Ansell
BFV05 |
Headband | 100 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces) |
825.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15268158
|
Ansell
BFV06 |
Snaps | 50 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (500 pieces) |
875.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Veil: Low linting thermabond non-woven material
- Binding: White hydroentangled polyester
- Nosepiece: Fully enclosed, flexible, malleable aluminum-coated with plastic
- Headband: Tubular polyester
- L×W: 375mm (15 in.)×330mm (13 in.)
Specifica
Cleanroom Face Mask | |
Polyethylene | |
Non-sterile | |
ISO 2859 | |
Single-use | |
15 in. | |
BioClean™ Microflow Face Veil |
White | |
Standard | |
Veil | |
Class 10,000 (ISO 7) | |
Yes | |
37.5 cm |