Learn More
Ansell BioClean™ Microflow Face Veils
Soft, non-sterile cleanroom face veils with headband and nosepiece, manufactured using biochem ultrasonic bonding.
Marca:  Ansell BFV06
555.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15268158
  • 933.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Veil: Low linting thermabond non-woven material
  • Binding: White hydroentangled polyester
  • Nosepiece: Fully enclosed, flexible, malleable aluminum-coated with plastic
  • Headband: Tubular polyester
  • L×W: 375mm (15 in.)×330mm (13 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cleanroom Face Mask
Snaps
Standard
Veil
Class 10,000 (ISO 7)
16% (PFE)
15 in.
BFV06
BioClean™ Microflow Face Veil
White
Polyethylene
Non-sterile
ISO 2859
Single-use
Yes
37.5 cm
50 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (500 pieces)