Learn More
Ansell BioClean™ Ultimate BUPS Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves
Eccellente sensibilità e protezione dalle citotossine
22.65€ - 795.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO Classe 4, GMP UE livello A, EN 420:2003, ASTM 6978-05, ISO2859, USP 797, USP 800 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
AQL | 0.65 |
Colore | Naturale |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12765885
|
Ansell
BUPS-60 |
6 | |||||||
15228238
|
Ansell
BUPS-65 |
6.5 |
795.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12785885
|
Ansell
BUPS-70 |
7 | |||||||
15248238
|
Ansell
BUPS-75 |
7.5 |
795.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12705895
|
Ansell
BUPS-80 |
8 | |||||||
15268238
|
Ansell
BUPS-85 |
8.5 |
795.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15278238
|
Ansell
BUPS-90 |
9 |
795.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Sterile polychloroprene gloves offer chemical resistance and enhanced tactility. Recommended for Class 10/ISO 4 Cleanrooms.
- Polychloroprene
- Beaded cuff, powder free
- Anti-static properties
- Chemical protection and tactility
- Sterility assurance level
- Tested against ASTM D6978 for cytotoxic drugs
Specifica
ISO Classe 4, GMP UE livello A, EN 420:2003, ASTM 6978-05, ISO2859, USP 797, USP 800 | |
Class 10 (ISO 4) | |
Naturale | |
5.5 mil | |
Destra/sinistra (no ambidestri) | |
4.3 mil | |
Powder Free | |
5.5 mil | |
ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D | |
9 MPa | |
30.5 cm |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III | |
0.65 | |
Fully Textured | |
0.14 mm | |
Policloroprene | |
0.11 mm | |
Sterile | |
0.14 mm | |
BioClean™ Ultimate BUPS | |
12 in. |