Learn More
NMP, N-Methylpyrrolidone, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15552413
compliance-icons compliance-icons
NMP, N-Methylpyrrolidone, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15552413
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15552413
Marca: Thermo Scientific Acros N1401
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Processed to high purity for accurate and repeatable determination of trace levels of residual solvents
  • Every lot is tested to ensure interference free baselines for interference free determination of Class 1, 2, and 3 residual solvents
  • 1 ppm max. of Class 1 Solvents, 10 ppm max. of Class 2 solvents, and 50 ppm max of Class 3 residual solvents
  • 1 ppm max. of Class 1 Solvents, 10 ppm max. of Class 2 solvents, and 50 ppm max of Class 3 residual solvents
  • Processed for low water content to facilitate the extraction of organic volatile impurities, or VOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico NMP, N-Methylpyrrolidone
Absorbance 0.100 AU Maximum (325nm), 0.030 AU Maximum (350nm), 0.010 AU Maximum (400nm)
CAS 872-50-4
Colore Colorless to Yellow
Quantità 1 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C5H9NO
Acqua 0.05% Maximum
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
Molecular Weight (g/mol) 99.133
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Peso formulazione 99.13
Percent Purity ≥99.9%
Grado GC Headspace
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-methyl-2-pyrrolidone
Titolo del prodotto
NMP, N-Methylpyrrolidone, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™ >