Learn More
Nocodazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10762633
Nocodazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10762633
10 mg, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10762633
Marca: Thermo Scientific Acros 358240100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31430-18-9
Formula molecolare C14H11N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 301.32
Numero MDL MFCD00005588
InChI Key KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nocodazole, oncodazole, nocodazol, nocodazolum, nocidazole, nocodazole usan:inn, nocodazol inn-spanish, nocodazolum inn-latin, unii-sh1wy3r615, methyl 5-2-thenoyl-2-benzimidazolecarbamateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 4122
ChEBI CHEBI:34892
IUPAC Name methyl N-[6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CS3
Specifications
Materiale o nome chimico Nocodazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300.0°C to 305.0°C
Colore Brown-Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,dmf,ethanol,chloroform,acetone
Peso formulazione 301.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461520 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number358240100,358240500
Numero di lottoA0442950 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2023 Catalog Number358240100,358240500
Numero di lottoA0441853 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog Number358240100,358240500
Numero di lottoA0403716 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number358240100,358240500
Numero di lottoA0423543 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/04/2022 Catalog Number358240100,358240500
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nocodazole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nocodazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals >