Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa idrofilo in PTFE non sterile
Used for filtration of protein solutions.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
- Perfect for daily routine analysis
- Membrane is made up of PTFE material
- Low protein binding
- Hydrophilic membrane
- Offers medium chemical resistance
Specifica
PTFE | |
0.45 μm | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
50 | |
Filtro per siringa |
PTFE (Hydrophilic) | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
50/conf. | |
25 mm |