Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa idrofilo in PTFE non sterile
Used for filtration of protein solutions.
98.20€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Materiale (membrana) | PTFE (Hydrophilic) |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per una vasta gamma di applicazioni |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15181489
|
Fisherbrand™
|
0.2 μm |
98.20€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15101499
|
Fisherbrand™
|
0.45 μm |
98.20€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Perfect for daily routine analysis
- Membrane is made up of PTFE material
- Low protein binding
- Hydrophilic membrane
- Offers medium chemical resistance
Specifica
PTFE | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
50/conf. | |
25 mm |
PTFE (Hydrophilic) | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
50 | |
Filtro per siringa |