Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa in PTFE non sterile
Per analisi di routine giornaliere. Il filtro per siringa in PTFE non sterile Fisherbrand™ è caratterizzato da una membrana idrofila in PTFE per il filtraggio di soluzioni organiche e acquose HPLC. Membrane disponibili in due diametri (13 e 25 mm) e due dimensioni dei pori (0.2 e 0.45 μm).
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
- Ideal for filtration of solvents
- High sample throughput and low protein binding
- Chemically resistant hydrophobic PTFE membrane
- Sturdy polypropylene housing
Specifica
White | |
0.45 μm | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Confezione da 50 | |
Filtro per siringa |
PTFE | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
50/conf. | |
25 mm |