Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa in PTFE non sterile
Per analisi di routine giornaliere. Il filtro per siringa in PTFE non sterile Fisherbrand™ è caratterizzato da una membrana idrofila in PTFE per il filtraggio di soluzioni organiche e acquose HPLC. Membrane disponibili in due diametri (13 e 25 mm) e due dimensioni dei pori (0.2 e 0.45 μm).
73.25€ - 125.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale (membrana) | PTFE |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per una vasta gamma di applicazioni |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15161499
|
Fisherbrand™
|
0.2 μm | 13 mm |
125.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15141499
|
Fisherbrand™
|
0.2 μm | 25 mm |
73.25€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15171499
|
Fisherbrand™
|
0.45 μm | 13 mm |
125.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15151499
|
Fisherbrand™
|
0.45 μm | 25 mm |
73.25€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Ideale per la purificazione di soluzioni acquose o a base di solventi
- Elevata resa dei campioni e basso legame proteico
- Membrana idrofila in PTFE resistente agli agenti chimici
- Robusto involucro in polipropilene
Specifica
White | |
Non-sterile | |
Polipropilene |
PTFE | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Filtro per siringa |