Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre da 96 pozzetti
Senza trattamento superficiale per creare un basso legame biomolecolare per applicazioni di screening biochimico sensibili. Le micropiastre per saggi Greiner Bio One™ non trattate da 96 pozzetti sono disponibili in polistirene o polipropilene con diversi design dei pozzetti.
Marca:  Greiner Bio-One 650101
Codice prodotto. 10008800
  • 123.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Footprint compatible with automated systems
  • Can be traced to production through defined LOT number system
  • Free of detectable endotoxins (0.003 EU/mL) and regularly tested using an FDA-approved kinetic turbidimetric LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Manufactured from raw materials tested for leachables
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Models with chimney design allow each well to stand on its owndiminishing the risk of sample carryover and cross contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Alfanumerico
Standard
8 x 12
Polistirene
Non-sterile
323 μL
-20 to +60°C
DIN ISO 9001
Without Lid
Trasparente
96
Non-treated
A U
Confezione da 50