Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre da 96 pozzetti
Senza trattamento superficiale per creare un basso legame biomolecolare per applicazioni di screening biochimico sensibili. Le micropiastre per saggi Greiner Bio One™ non trattate da 96 pozzetti sono disponibili in polistirene o polipropilene con diversi design dei pozzetti.
114.00€ - 423.00€
Specifica
Codice a barre | Alfanumerico |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN ISO 9001 |
Formato | Standard |
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Codice del prodotto | Marca | Total Volume (Metric) Well | Materiale | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Total Volume (Metric) Well | Materiale | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10242711
|
Greiner Bio-One
651101 |
234 μL | Polistirene | Conical Bottom (V-well) |
154.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10008800
|
Greiner Bio-One
650101 |
323 μL | Polistirene | A U |
114.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10252711
|
Greiner Bio-One
655101 |
382 μL | Polistirene | A F |
162.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10780175
|
Greiner Bio-One
651201 |
340 μL | Polipropilene | A V |
387.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10123261
|
Greiner Bio-One
650201 |
355 μL | Polypropylene | A U |
423.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Dimensioni compatibili con i sistemi automatizzati
- Rintracciabilità della produzione grazie al sistema di numerazione dei lotti
- Senza endotossine rilevabili (0.003 EU/ml) e testate regolarmente mediante test LAL (Limulus Amoebocyte Assay) torbidimetrico cinetico coperto da omologazione FDA
- Realizzate in materiali grezzi testati per rilasciabili
- Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano rilevabile
- Apirogene
- Prodotte secondo le linee guida DIN ISO 9001
- Modelli con design a camino per conferire autonomia a ciascun pozzetto e ridurre il rischio di carryover del campione e contaminazioni incrociate
Specifica
Alfanumerico | |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Non-treated | |
Confezione da 50 |
DIN ISO 9001 | |
Without Lid | |
Trasparente | |
Non-sterile | |
Sì |