Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre da 96 pozzetti
Senza trattamento superficiale per creare un basso legame biomolecolare per applicazioni di screening biochimico sensibili. Le micropiastre per saggi Greiner Bio One™ non trattate da 96 pozzetti sono disponibili in polistirene o polipropilene con diversi design dei pozzetti.
Marca: Greiner Bio-One 655101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.15000kg
Descrizione
- Footprint compatible with automated systems
- Can be traced to production through defined LOT number system
- Free of detectable endotoxins (0.003 EU/mL) and regularly tested using an FDA-approved kinetic turbidimetric LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Manufactured from raw materials tested for leachables
- Free of detectable DNase, RNase and human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Models with chimney design allow each well to stand on its owndiminishing the risk of sample carryover and cross contamination
Specifica
Alfanumerico | |
Standard | |
8 x 12 | |
Polistirene | |
Non-sterile | |
382 μL | |
Sì | |
-20 to +60°C |
DIN ISO 9001 | |
Without Lid | |
Trasparente | |
96 | |
Non-treated | |
A F | |
1 ciascuno |